Merck
97071
Sigma-Aldrich
4-(4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-十七氟十一烷氧基)苄醇
≥97.0%
别名:
4-(1H,1H,2H,2H,3H,3H-全氟十一烷氧基)苄醇, 4-[3-(全氟辛基)-1-丙氧基]苄醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H13F17O2
分子量:
584.27
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
方案
≥97.0%
mp
85-89 °C
SMILES字符串
OCc1ccc(OCCCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C18H13F17O2/c19-11(20,6-1-7-37-10-4-2-9(8-36)3-5-10)12(21,22)13(23,24)14(25,26)15(27,28)16(29,30)17(31,32)18(33,34)35/h2-5,36H,1,6-8H2
InChI key
PCXONXLXJULKDJ-UHFFFAOYSA-N
法律信息
Fluorous Technologies, Inc. 产品。该化合物的使用受美国专利 6,156,896、5,859,247、5,777,121 和 6,673,539 的保护。
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
靶器官
Liver
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)