Merck
96950
Sigma-Aldrich
Z-D-Nle-ONp
purum, ≥98.0% (calc. based on dry substance, C/N)
别名:
Z-D-正亮氨酸 4-硝基苯酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H22N2O6
CAS号:
分子量:
386.40
Beilstein:
6827081
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
等级
purum
方案
≥98.0% (calc. based on dry substance, C/N)
旋光性
[α]20/D +26±1°, c = 1% in DMF
mp
63-67 °C
应用
peptide synthesis
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CCCC[C@@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C20H22N2O6/c1-2-3-9-18(21-20(24)27-14-15-7-5-4-6-8-15)19(23)28-17-12-10-16(11-13-17)22(25)26/h4-8,10-13,18H,2-3,9,14H2,1H3,(H,21,24)/t18-/m1/s1
InChI key
UFQPOFZGPUCSGU-GOSISDBHSA-N
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)