Merck
96837
Sigma-Aldrich
Z-DL-Lys(Z)-OH
≥98.0% (TLC)
别名:
Nα,Nε-二-Z-DL-赖氨酸, Nα,Nε-双苄氧羰基-DL-赖氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C22H26N2O6
CAS号:
分子量:
414.45
Beilstein:
2027663
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352202
PubChem化学物质编号:
方案
≥98.0% (TLC)
表单
solid
反应适用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
90-95 °C (lit.)
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
OC(=O)C(CCCCNC(=O)OCc1ccccc1)NC(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C22H26N2O6/c25-20(26)19(24-22(28)30-16-18-11-5-2-6-12-18)13-7-8-14-23-21(27)29-15-17-9-3-1-4-10-17/h1-6,9-12,19H,7-8,13-16H2,(H,23,27)(H,24,28)(H,25,26)
InChI key
BLZXFNUZFTZCFD-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)