Merck
96125
Sigma-Aldrich
Z-D-Glu-OBzl
≥98.0% (TLC)
别名:
N-Cbz-D-谷氨酸 α-苄酯, Z-D-谷氨酸 1-苄酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H21NO6
CAS号:
分子量:
371.38
Beilstein:
5305848
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
≥98.0% (TLC)
表单
powder
反应适用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
OC(=O)CC[C@@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C20H21NO6/c22-18(23)12-11-17(19(24)26-13-15-7-3-1-4-8-15)21-20(25)27-14-16-9-5-2-6-10-16/h1-10,17H,11-14H2,(H,21,25)(H,22,23)/t17-/m1/s1
InChI key
VWHKODOUMSMUAF-QGZVFWFLSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)