Merck
96098
Sigma-Aldrich
Z-D-Gln-OH
≥98.0% (HPLC)
别名:
Z-D-谷氨酰胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H16N2O5
CAS号:
分子量:
280.28
Beilstein:
2704471
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
eCl@ss:
32160406
PubChem化学物质编号:
方案
≥98.0% (HPLC)
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
NC(=O)CC[C@@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C13H16N2O5/c14-11(16)7-6-10(12(17)18)15-13(19)20-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10H,6-8H2,(H2,14,16)(H,15,19)(H,17,18)/t10-/m1/s1
InChI key
JIMLDJNLXLMGLX-SNVBAGLBSA-N
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)