Merck
96083
Sigma-Aldrich
Z-Dab-OH
≥99.0% (sum of enantiomers, TLC)
别名:
N-α-苄氧羰基-L-2,4-二氨基丁酸, Z-Dbu-OH
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H16N2O4
CAS号:
分子量:
252.27
Beilstein:
2288043
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
≥99.0% (sum of enantiomers, TLC)
光學活性
[α]20/D −9.5±0.5°, c = 1% in H2O
mp
194-196 °C
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
NCC[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C12H16N2O4/c13-7-6-10(11(15)16)14-12(17)18-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10H,6-8,13H2,(H,14,17)(H,15,16)/t10-/m0/s1
InChI 密鑰
KXMSCBRTBLPGIN-JTQLQIEISA-N
其他說明
L-2,4-二氨基丁酸的单保护衍生物;用于合成 α-氨基-γ-胍基丁酸;合成维吉尼霉素类似物
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
M.J.O. Anteunis et al.
Bull. Soc. Chim. Belg., 97, 135-135 (1988)
H. Arold et al.
J. Prakt. Chem., 317, 682-682 (1975)
F. Brtnik et al.
Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 41, 2969-2969 (1976)