Merck
96002
Sigma-Aldrich
Z-Asp(OMe)-OH
≥98.0% (TLC)
别名:
N-Cbz-L-天冬氨酸 β-甲酯, N-苄氧羰基-L-天冬氨酸 4-甲酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3O2CCH2CH(NHCO2CH2C6H5)CO2H
CAS号:
分子量:
281.26
Beilstein:
6279422
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
≥98.0% (TLC)
形狀
powder
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
COC(=O)C[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C13H15NO6/c1-19-11(15)7-10(12(16)17)14-13(18)20-8-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10H,7-8H2,1H3,(H,14,18)(H,16,17)/t10-/m0/s1
InChI 密鑰
PHMBNDDHIBIDRQ-JTQLQIEISA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3