Merck
95028
Sigma-Aldrich
Boc-D-Ser(Tos)-O-Bzl
≥97.0%
别名:
Boc-O-甲苯磺酰基-D-丝氨酸苄酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C22H27NO7S
分子量:
449.52
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
方案
≥97.0%
表单
powder
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OC[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C22H27NO7S/c1-16-10-12-18(13-11-16)31(26,27)29-15-19(23-21(25)30-22(2,3)4)20(24)28-14-17-8-6-5-7-9-17/h5-13,19H,14-15H2,1-4H3,(H,23,25)/t19-/m1/s1
InChI key
ITSLINPVUWRCFB-LJQANCHMSA-N
危险声明
危险分类
Aquatic Chronic 4
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)