About This Item
经验公式(希尔记法):
C19H17NO4S
CAS号:
分子量:
355.41
Beilstein:
9349047
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
方案
≥99.0% (HPLC)
旋光性
[α]20/D −71±3°, c = 1% in DMF
mp
153-158 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
OC(=O)[C@@H]1CSCN1C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3