描述
remark: may darken during storage without loss in purity
化驗
≥98.0% (TLC)
形狀
crystals
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(O)C1
InChI
1S/C10H19NO3/c1-10(2,3)14-9(13)11-6-4-5-8(12)7-11/h8,12H,4-7H2,1-3H3
InChI 密鑰
UIJXHKXIOCDSEB-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3