Merck
932043
Sigma-Aldrich
1-(3,3-difluoroprop-2-en-1-yl)-1-methylpiperidinium triflate
≥95%
别名:
3,3-Difluoroprop-2-en-1-yl,methylpiperidinium triflate, 3,3-Difluoropropen-1-yl ammonium salt, DFPA
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H16F5NO3S
分子量:
325.30
分類程式碼代碼:
12352101
NACRES:
NA.21
品質等級
化驗
≥95%
形狀
powder
mp
58-59 °C
儲存溫度
−20°C
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3