等級
technical
形狀
solution
成份
diphenyl (4-phenylthio)phenylsulfonium chloride, 15-20%
(thiodi-4,1-phenylene)bis-diphenylsulfonium dichloride, 25-35%
triphenylsulfonium chloride, 1-5%
濃度
~45% in H2O (T)
SMILES 字串
[Cl-].c1ccc(cc1)[S+](c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15S.ClH/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;/h1-15H;1H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
ZFEAYIKULRXTAR-UHFFFAOYSA-M
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter