主要文件
926752
Sigma-Aldrich
二氧化硫溶液
1.0 M in dichloromethane
别名:
Sulfur superoxide (6CI), Sulfurous acid anhydride, Sulfurous oxide
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
SO2
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352303
NACRES:
NA.06
表单
liquid
质量水平
浓度
1.0 M in dichloromethane
密度
1.307 g/mL
SMILES字符串
[S](=O)=O
InChI
1S/O2S/c1-3-2
InChI key
RAHZWNYVWXNFOC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
Valuable reagent offered as a solution in dichloromethane for more convenient handling.
相关产品
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)