官能团
ether
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
C[C@]1(O2)[C@@H]2C[C@H](C(C)C)CC1
InChI key
WSHVHJSDSVPPIV-KXUCPTDWSA-N
应用
cis-(+)-carvomenthene oxide is a valual chiral building block. Used in the synthesis of PSI(O), and generally for synthetic routes involving the addition of a reactive epoxide.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
历史批次信息供参考:
我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系客户支持