Merck
925292
Sigma-Aldrich
1α,25-Dihydroxyvitamin D3-(23,24,25,26,27-13C5) solution
10 μg/mL in ethanol, ≥98 atom % 13C, ≥95% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C5C22H44O3
分子量:
421.60
UNSPSC代码:
12352005
NACRES:
NA.13
同位素纯度
≥98 atom % 13C
质量水平
方案
≥95% (CP)
浓度
10 μg/mL in ethanol
质量偏移
M+5
SMILES字符串
C[C@@]12[C@](CC[C@]2([H])[C@H](C)C[13CH2][13CH2][13C](O)([13CH3])[13CH3])([H])/C(CCC1)=C/C=C(C[C@@H](O)C[C@@H]3O)\C3=C
InChI
1S/C27H44O3/c1-18(8-6-14-26(3,4)30)23-12-13-24-20(9-7-15-27(23,24)5)10-11-21-16-22(28)17-25(29)19(21)2/h10-11,18,22-25,28-30H,2,6-9,12-17H2,1,3-5H3/b20-10+,21-11-/t18-,22-,23-,24+,25+,27-/m1/s1/i3+1,4+1,6+1,14+1,26+1
InChI key
GMRQFYUYWCNGIN-BAPMHTSSSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
55.4 °F - closed cup
闪点(°C)
13 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)