Key Documents
923540
Sigma-Aldrich
Cleaning solution for screen printing Ag ink
别名:
Cleaning solution for S-CS21303, FS21511, S-CS01520, S-CS21306, S-CS51308
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352103
NACRES:
NA.23
蒸汽壓力
<110 kPa ( 50 °C)
品質等級
形狀
liquid
顏色
colorless
bp
101.3-191.1 °C
溶解度
water: soluble
密度
<1 (Relative)
應用
This cleaning solution is used to clean screen printing silver inks: S-CS21303 (Product# 901090), S-CS21306 (Product# 923575), S-CS01520 (Product# 923567), S-CS61308 (Product# 923559)
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
167.0 °F - closed cup
閃點(°C)
75 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)