Merck
923435
Sigma-Aldrich
Di-1-adamantylphosphinoferrocene
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C30H39FeP
分子量:
486.45
分類程式碼代碼:
12352103
NACRES:
NA.21
形狀
powder, crystals or chunks
品質等級
反應適用性
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
256-262 °C
應用
Di-1-adamantylphosphinoferrocene is a phosphine ligand for Pd-catalyzed cross-coupling reactions.
相關產品
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3