Merck
918873
Sigma-Aldrich
氘代乙醇-d6
reagent grade, ≥98 atom % D, 95% in D2O
别名:
乙醇-d6, 全氘代乙醇, 六氘代乙醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CD3CD2OD
CAS号:
分子量:
52.11
Beilstein:
1699096
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12142201
等級
reagent grade
同位素純度
≥98 atom % D
濃度
95% in D2O
折射率
n20/D 1.358 (lit.)
bp
78 °C (lit.)
密度
0.892 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+6
SMILES 字串
[2H]OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i1D3,2D2,3D
InChI 密鑰
LFQSCWFLJHTTHZ-LIDOUZCJSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
55.4 °F - closed cup
閃點(°C)
13 °C - closed cup