Merck
908339
Sigma-Aldrich
L-Methionine-13C5
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
别名:
L-Methionine-13C5
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C5H11NO2S
分子量:
154.17
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
NACRES:
NA.12
同位素纯度
≥99 atom % 13C
质量水平
方案
≥98% (CP)
表单
solid
质量偏移
M+5
SMILES字符串
O[13C]([13C@@H](N)[13CH2][13CH2]S[13CH3])=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1
InChI key
FFEARJCKVFRZRR-JRGPAWSWSA-N
相关类别
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)