Merck
907804
Sigma-Aldrich
Uric acid-2-13C,1,3,7-15N3
≥98 atom %, ≥95% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C413CH4N15N3O3
分子量:
172.08
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
NACRES:
NA.12
同位素纯度
 13C
 15N
≥98 atom %
质量水平
方案
≥95% (CP)
表单
powder
技术
mass spectrometry (MS): suitable
质量偏移
M+4
储存温度
−20°C
SMILES字符串
O=C1[15NH]C2=C([15NH][13C]([15NH]C2=O)=O)N1
相关类别
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)