Merck
905488
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-α-D-15N glucosamine-1-phosphate disodium salt
≥98 atom % 15N, ≥95% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H1415NNa2O9P
分子量:
346.14
分類程式碼代碼:
12352116
同位素純度
≥98 atom % 15N
化驗
≥95% (CP)
形狀
solid
質量偏移
M+1
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O[C@@H]1[C@H](O[C@H](OP(O)(O)=O)[C@H]([15NH]C(C)=O)[C@H]1O)CO
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3