About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H20N2O4
CAS号:
分子量:
304.34
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
≥98.0% (HPLC)
表单
powder
反应适用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC(O)=O)Cc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C16H20N2O4/c1-16(2,3)22-15(21)18-13(9-14(19)20)8-11-4-6-12(10-17)7-5-11/h4-7,13H,8-9H2,1-3H3,(H,18,21)(H,19,20)/t13-/m1/s1
InChI key
UXSGGQWSQPYJTQ-CYBMUJFWSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3