Merck
901612
Sigma-Aldrich
碳酸亚乙酯溶液
1 M in DMF
别名:
1,3-Dioxolan-2-one, Glycol carbonate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C3H4O3
CAS号:
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
NA.22
表单
liquid
反应适用性
reagent type: reductant
浓度
1 M in DMF
密度
0.984 g/mL
InChI
1S/C3H4O3/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H2
InChI key
KMTRUDSVKNLOMY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
Valuable building block or solvent offered as a solution in dimethylformamide for more convenient handling.
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
靶器官
Kidney
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
137.3 °F
闪点(°C)
58.5 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)