Merck
901273
Sigma-Aldrich
1,1′-Carbonyl-13C-di-(1,2,4-triazole)
≥99 atom % 13C, ≥90% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13CC4H4N6O
分子量:
165.12
分類程式碼代碼:
12352101
同位素純度
≥99 atom % 13C
化驗
≥90% (CP)
形狀
solid
質量偏移
M+1
儲存溫度
2-8°C
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)