Merck
901149
Sigma-Aldrich
2-(2-Ethoxyethoxy)ethanamine
≥95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H15NO2
CAS号:
分子量:
133.19
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352116
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
≥95%
表单
liquid
折射率
n/D 1.4292
密度
0.92 g/mL
SMILES字符串
NCCOCCOCC
InChI
1S/C6H15NO2/c1-2-8-5-6-9-4-3-7/h2-7H2,1H3
InChI key
KURRHYKFNUZCSJ-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
163.4 °F
闪点(°C)
73.0 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)