Merck
900764
Sigma-Aldrich
5-Bromothiophene-3-carboxylic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H3BrO2S
分子量:
207.05
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
NACRES:
NA.23
化驗
>98%
形狀
solid
SMILES 字串
OC(=O)c1csc(Br)c1
InChI
1S/C5H3BrO2S/c6-4-1-3(2-9-4)5(7)8/h1-2H,(H,7,8)
InChI 密鑰
YCNXGPMGMAKDPM-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)