Merck
900510
Sigma-Aldrich
乙烯基N,N-二异丙基氨基甲酸酯
别名:
Vinyl carbamate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H17NO2
分子量:
171.24
分類程式碼代碼:
12352101
NACRES:
NA.22
形狀
liquid
折射率
n/D 1.4397
密度
0.92 g/mL
儲存溫度
2-8°C
應用
Alkyne-containing molecules can be prepared from boronic ester building blocks. With high enantiospecificity, this vinyl carbamate can be used to alkynylate enantioenriched secondary and tertiary boronic esters in good yields, accomplished by a Zweifel-type olefination followed by a 1,2-elimination.
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
108.0 °F
閃點(°C)
42.22 °C
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)