Merck
900379
Sigma-Aldrich
Cytidine-15N3 5′-monophosphate disodium salt solution
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom % 15N, ≥95% (CP)
别名:
CMP-15N3 钠盐 溶液
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H1215N3Na2O8P
分子量:
370.14
UNSPSC代码:
41106305
NACRES:
NA.12
同位素纯度
≥98 atom % 15N
质量水平
方案
≥95% (CP)
表单
solution
浓度
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
技术
bio NMR: suitable
质量偏移
M+3
储存温度
−20°C
SMILES字符串
[15NH2]C(C=C[15N]1[C@@]2([H])[C@@](O)([H])[C@@](O)([H])[C@](COP(O[Na])(O[Na])=O)([H])O2)=[15N]C1=O
其他说明
Molecular formula and weight reflect free acid.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)