Merck
900295
Sigma-Aldrich
聚(L-乳酸)
viscosity 1.5 dL/g 
别名:
聚乳酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(C3H4O2)nCH3
UNSPSC代码:
12162002
NACRES:
NA.23
表单
chips or granules (chunks)
粘度
1.5 dL/g
转变温度
Tm 167-175 °C
Tg 57 °C
储存温度
−20°C
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Professor Aran discusses engineering graphene-based materials through careful functionalization, enabling diverse applications.