Merck
900087
Sigma-Aldrich
2-(Ethyl-2,2,2-d3) toluene
≥97 atom % D, ≥98% (CP)
别名:
1-(Ethyl-2,2,2-d3)-4-methylbenzene
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9D3H9
分子量:
123.21
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
同位素純度
≥97 atom % D
化驗
≥98% (CP)
形狀
liquid
質量偏移
M+3
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC1=C(CC([2H])([2H])[2H])C=CC=C1
InChI
1S/C9H12/c1-3-9-7-5-4-6-8(9)2/h4-7H,3H2,1-2H3/i1D3
InChI 密鑰
HYFLWBNQFMXCPA-FIBGUPNXSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
FlameHealth hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
127.4 °F - closed cup
閃點(°C)
53 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)