Merck
88738
Sigma-Aldrich
(S)-1-[(RP)-2-[双(4-甲氧基-3,5-二甲苯基)膦]二茂铁基}乙基二叔丁基膦
≥97%
别名:
(2S)-1-[(1S)-1-[双(1,1-二甲基乙基)膦]乙基]-2-[双(4-甲氧基-3,5-二甲苯基)膦]二茂铁(符合 CAS 标准), Josiphos SL-J013-2
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C38H52FeO2P2
分子量:
658.61
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
化驗
≥97%
形狀
powder
光學純度
ee: ≥99%
SMILES 字串
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.COc2c(C)cc(cc2C)P([C]3[CH][CH][CH][C]3[C@H](C)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C)c4cc(C)c(OC)c(C)c4
InChI
1S/C33H47O2P2.C5H5.Fe/c1-21-17-26(18-22(2)30(21)34-12)36(27-19-23(3)31(35-13)24(4)20-27)29-16-14-15-28(29)25(5)37(32(6,7)8)33(9,10)11;1-2-4-5-3-1;/h14-20,25H,1-13H3;1-5H;/t25-;;/m0../s1
InChI 密鑰
UALLLNAXGQTBJA-WLOLSGMKSA-N
一般說明
与 Solvias AG 联合销售
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)