About This Item
经验公式(希尔记法):
C84H24Cl2F102P2Pd
CAS号:
分子量:
3210.20
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
方案
≥95% (31P-NMR)
SMILES字符串
Cl[Pd]Cl.FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)c1cccc(c1)P(c2cccc(c2)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)c3cccc(c3)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F.FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)c4cccc(c4)P(c5cccc(c5)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)c6cccc(c6)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
应用
氟两相体系 (FBS) 中的 Stille 和 Suzuki 偶联反应催化剂
其他说明
全氟标记 Pd 络合物,可作为氟两相体系中 Stille 偶联反应、 钯催化 Suzuki 偶联反应的催化剂。
T. Osswald et al.
Tetrahedron Letters, 42, 2965-2965 (2001)
S. Schneider et al.
Helvetica Chimica Acta, 84, 735-735 (2001)
S. Schneider et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 112, 4293-4293 (2000)