88063
1 of 10
Sigma-Aldrich
426288
四丁基溴化铵
140775
四丁基碘化铵
281026
四丁基六氟磷酸铵
86890
218790
氯化四苯磷
Supelco
86903
86874
86879
74658
1,2,4,5-四甲苯
86870
四丁基氯化铵
≥99.0% (CHN)
≤1% water
343-348 °C (lit.)
[I-].c1ccc(cc1)[P+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
从最新的版本中选择一种:
没有发现合适的版本?