Merck
86393
Sigma-Aldrich
TentaGel S PHB-Ile-Fmoc
extent of labeling: ~0.18 mmol/g protected amino acid loading
别名:
聚合物键合型 Fmoc-L-异亮氨酸 4-[聚(乙烯氧)]苄酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.26
產品線
TentaGel
形狀
solid
反應適用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
標籤範圍
~0.18 mmol/g protected amino acid loading
粒徑
~90 μm
應用
peptide synthesis
官能基
Fmoc
儲存溫度
2-8°C
法律資訊
TentaGel is a trademark of Rapp Polymere GmbH
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3