Merck
862185
Sigma-Aldrich
羟苯基丙酸 N-羟基琥珀酰亚胺酯
90%, technical grade
别名:
N-[(4-羟基氢化肉桂酰基)氧基]琥珀酰亚胺, N-琥珀酰亚胺 3-(4-羟基苯基)丙酸酯, Bolton-Hunter 试剂前体, Rudinger 试剂, SHPP
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H13NO5
CAS号:
分子量:
263.25
Beilstein:
1545011
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352000
等级
technical grade
方案
90%
杂质
10% isopropyl ether
mp
132-133 °C (lit.)
SMILES字符串
Oc1ccc(CCC(=O)ON2C(=O)CCC2=O)cc1
InChI
1S/C13H13NO5/c15-10-4-1-9(2-5-10)3-8-13(18)19-14-11(16)6-7-12(14)17/h1-2,4-5,15H,3,6-8H2
InChI key
KYRUKRFVOACELK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
替代产品
产品编号
说明
价格
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)