Merck
861960
Sigma-Aldrich
牛磺胆酸 钠盐 水合物
97%
别名:
2-[(3α,7α,12α-三羟基-24-氧基-5β-胆烷-24-基)氨基]乙磺酸, 3α,7α,12α-三羟基-5β-胆烷-24-酸N-(2-磺乙基)酰胺, 牛胆酸钠 水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C26H44NNaO7S · xH2O
分子量:
537.68 (anhydrous basis)
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161900
PubChem物質ID:
化驗
97%
光學活性
[α]20/D +22°, c = 3 in H2O
分子量
micellar avg mol wt 2100
凝集数
4
CMC
3-11 mM (20-25°C)
SMILES 字串
[Na+].[H]O[H].[H][C@@]12C[C@H](O)CC[C@]1(C)[C@@]3([H])C[C@H](O)[C@]4(C)[C@H](CC[C@@]4([H])[C@]3([H])[C@H](O)C2)[C@H](C)CCC(=O)NCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C26H45NO7S.Na.H2O/c1-15(4-7-23(31)27-10-11-35(32,33)34)18-5-6-19-24-20(14-22(30)26(18,19)3)25(2)9-8-17(28)12-16(25)13-21(24)29;;/h15-22,24,28-30H,4-14H2,1-3H3,(H,27,31)(H,32,33,34);;1H2/q;+1;/p-1/t15-,16+,17-,18-,19+,20+,21-,22+,24+,25+,26-;;/m1../s1
InChI 密鑰
RDAJAQDLEFHVNR-NEMAEHQESA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
阴离子洗涤剂用于蛋白质溶解。
生化/生理作用
非硫化胆盐。
非硫化胆盐,是胆盐排出泵/Pgp(BSEP/spgp)姐妹,Na(+)/牛磺胆酸协同转运蛋白和MRP3进入肝脏系统的生理性转运底物。
取代透過
产品编号
说明
价格
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)