Merck
860719
Sigma-Aldrich
D-allo-Isoleucine
97%
别名:
(2R,3S)-2-Amino-3-methylpentanoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH2CH(CH3)CH(NH2)CO2H
CAS号:
分子量:
131.17
Beilstein:
1721794
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
97%
光學活性
[α]20/D −38° in 6 M HCl
mp
291 °C (dec.) (lit.)
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
CC[C@H](C)[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5+/m0/s1
InChI 密鑰
AGPKZVBTJJNPAG-CRCLSJGQSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
取代透過
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)