860484
4-Nitrophenyl N-acetyl-β-D-glucosaminide
99%
别名:
4-Nitrophenyl-2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranoside, 4-nitrophenyl-N-acetyl-β-D-glucosaminide, p-Nitrophenyl 2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranoside
登录查看公司和协议定价
所有图片(1)
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H18N2O8
CAS号:
分子量:
342.30
Beilstein:
96193
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
方案
99%
旋光性
[α]22/D −16.0°, c = 0.5 in H2O
mp
210-212 °C (lit.)
SMILES字符串
CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
替代产品