Merck
860352
Sigma-Aldrich
2-硝基苯基 β-D-硫代半乳糖吡喃糖苷
98%
别名:
2-硝基苯基 1-硫代-β-D-吡喃半乳糖苷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H15NO7S
CAS号:
分子量:
317.32
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
方案
98%
旋光性
[α]25/D −229.7°, c = 0.71 in methanol
mp
201 °C (dec.) (lit.)
SMILES字符串
OC[C@H]1O[C@@H](Sc2ccccc2[N+]([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)