Merck
859869
Sigma-Aldrich
5-硫基-D-葡萄糖
predominantly α-anomer, 96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H12O5S
CAS号:
分子量:
196.22
Beilstein:
1865193
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352201
PubChem物質ID:
化驗
96%
光學活性
[α]20/D +224°, c = 1 in 0.1 M HCl
mp
135-138 °C (lit.)
SMILES 字串
OC[C@H]1S[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O5S/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
InChI 密鑰
KNWYARBAEIMVMZ-DVKNGEFBSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
取代透過
产品编号
说明
价格
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)