Merck
855251
Sigma-Aldrich
5-乙酯基-2-硫代尿嘧啶
98%
别名:
2-Thioisoorotic acid ethyl ester, 2-硫代尿嘧啶-5-甲酸乙酯, 5-Carbethoxy-4-hydroxy-2-mercaptopyrimidine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H8N2O3S
CAS号:
分子量:
200.22
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
98%
mp
249-255 °C (dec.) (lit.)
SMILES字符串
CCOC(=O)c1cnc(S)nc1O
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)