Merck
852783
Sigma-Aldrich
5′-对甲苯磺酸腺苷
≥99%
别名:
5′-O-对甲苯磺酰基腺苷, 腺苷-5′-甲苯磺酸酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H19N5O6S
CAS号:
分子量:
421.43
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
品質等級
化驗
≥99%
SMILES 字串
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O)n3cnc4c(N)ncnc34
InChI
1S/C17H19N5O6S/c1-9-2-4-10(5-3-9)29(25,26)27-6-11-13(23)14(24)17(28-11)22-8-21-12-15(18)19-7-20-16(12)22/h2-5,7-8,11,13-14,17,23-24H,6H2,1H3,(H2,18,19,20)/t11-,13-,14-,17-/m1/s1
InChI 密鑰
CAXLRAROZXYOHH-LSCFUAHRSA-N
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)