Merck
852619
Sigma-Aldrich
6-(γ,γ-二甲基烯丙基氨基)嘌呤核苷
98%
别名:
6-(3,3-二甲基烯丙基氨基)嘌呤核苷, N6-(γ,γ-二甲基烯丙基)腺苷, N6-(2-异戊烯基)腺苷, 利波腺苷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H21N5O4
CAS号:
分子量:
335.36
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
方案
98%
SMILES字符串
C\C(C)=C\CNc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)