Merck
82366
Sigma-Aldrich
3-(叔丁氧基)丙胺
technical, ≥90% (GC)
别名:
3-氨基丙基叔丁基醚
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(H3C)3COCH2CH2CH2NH2
分子量:
131.22
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
等級
technical
化驗
≥90% (GC)
SMILES 字串
CC(C)(C)OCCCN
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter