Merck
82164
Sigma-Aldrich
4-(叔丁氧基)苯甲醛
>97.0%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H14O2
CAS号:
分子量:
178.23
Beilstein:
5499455
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
>97.0%
形狀
liquid
雜質
≤2% free acid
顏色
clear yellow-green
折射率
n20/D 1.534
密度
1.023 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)(C)Oc1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C11H14O2/c1-11(2,3)13-10-6-4-9(8-12)5-7-10/h4-8H,1-3H3
InChI 密鑰
VWSFZYXXQDKXKQ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)