方案
≥98.0% (HPLC)
表单
powder
反应适用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC(O)=O)Cc1ccccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C16H20F3NO4/c1-15(2,3)24-14(23)20-11(9-13(21)22)8-10-6-4-5-7-12(10)16(17,18)19/h4-7,11H,8-9H2,1-3H3,(H,20,23)(H,21,22)/t11-/m0/s1
InChI key
YQJFIZXCXGBMPB-NSHDSACASA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3