形狀
crystals
反應適用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
標籤範圍
~0.8 mmol/g loading
粒徑
80-160 μm
應用
peptide synthesis
儲存溫度
2-8°C
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
相关内容
2-Chlorotrityl Resins Preloaded with N-α-Fmoc-Protected Amino Acids