Merck
809012
Sigma-Aldrich
L-鸟氨酸-13C5,15N2 盐酸盐
98 atom %, 98% (CP)
别名:
2,5-Diaminopentanoic-13C5,15N2 acid hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C5H1215N2O2 · HCl
分子量:
175.57
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom %
化驗
98% (CP)
形狀
powder
技術
bio NMR: suitable
質量偏移
M+7
SMILES 字串
[15NH2][13CH2][13CH2][13CH2][13C@H]([15NH2])[13C](O)=O.[H]Cl
InChI
1S/C5H12N2O2.ClH/c6-3-1-2-4(7)5(8)9;/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);1H/t4-;/m0./s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1;
InChI 密鑰
GGTYBZJRPHEQDG-DSNAFDLYSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1