主要文件
806706
Sigma-Aldrich
聚酰亚胺胶带
for 3D printing
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352103
NACRES:
NA.23
一般描述
聚酰亚胺胶带可提供优异的打印表面,并且宽度足以覆盖大多数商用3D打印机平台。聚酰亚胺胶带为7英寸宽x 1mil厚,并具有光滑的耐热表面,可在完成打印后轻松将其除去。聚酰亚胺胶带具有出色的电绝缘性; 耐高温和高压电阻。它是覆盖可移动印刷玻璃或其他基材的理想选择。
技术规格:
  • 尺寸: 7英寸x 108英寸x 1mil 卷
  • 聚酰亚胺基材: 1 mm
  • 硅胶粘合剂:0.025 ± 0.002 mm
  • 长度:32.5 - 33.5 m
  • 钢板附着力:5.0-6.0 N/25 mm
  • 抗张强度: 100 - 140 N/25 mm
  • 伸长率:35 - 70 %
  • 电压击穿:5.0 kV
  • 工作温度范围: -73 - 250 °C
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)