Merck
80613
Sigma-Aldrich
(-)-反式一松香芹醇
≥96.0% (sum of enantiomers, GC)
别名:
(1S,3R,5S)-2(10)-蒎烯-3-醇, (1S,3R,5S)-6,6-二甲基-2-亚甲基二环[3.1.1]-3-庚醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H16O
CAS号:
分子量:
152.23
Beilstein:
5730571
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥96.0% (sum of enantiomers, GC)
形狀
liquid
光學活性
[α]20/D −72±3°, neat
顏色
opaque white
折射率
n20/D 1.500
密度
0.979 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES 字串
CC1(C)[C@@H]2C[C@@H](O)C(=C)[C@H]1C2
InChI
1S/C10H16O/c1-6-8-4-7(5-9(6)11)10(8,2)3/h7-9,11H,1,4-5H2,2-3H3/t7-,8+,9+/m0/s1
InChI 密鑰
LCYXQUJDODZYIJ-DJLDLDEBSA-N
一般說明
(-)-反式-香薄荷醇是一种烯丙醇。它是在使用过氧化氢-二氧化硒对β-烯进行烯丙基氧化的过程中形成的,或者由α-烯的氧化物经氧化锆异构化而形成的。
其他說明
存在于许多植物中的精油的挥发性成分。高纯 (-)-诺蒎酮的原料
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Allylic Oxidation with Hydrogen Peroxide-Selenium Dioxide: trans-Pinocarveol.
Coxon JM, et al.
Organic Syntheses, 25-25 (1977)
Isomerization of a-pinene oxide over solid acids and bases.
Arata K and Tanabe K.
Chemistry Letters (Jpn), 8(8), 1017-1018 (1979)
P. Lavalee et al.
The Journal of Organic Chemistry, 51, 1362-1362 (1986)